Få mere at vide
Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c10-7-3-1-6(2-4-9(11)12)5-8(7)16-17(13,14)15;;/h1,3,5,10H,2,4H2,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 305.979 |
| Procent renhed | >95% |