Få mere at vide
Dihydro-Axitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro-Axitinib |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-8,10-11,13-14H,9,12H2,1H3,(H,23,27)(H,25,26) |