Få mere at vide
Dihydro Astrophloxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Astrophloxine |
| CAS | 1132970-43-4 |
| Molekylær formel | C27H34N2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34N2/c1-7-28-22-16-11-9-14-20(22)26(3,4)24(28)18-13-19-25-27(5,6)21-15-10-12-17-23(21)29(25)8-2/h9-19,24H,7-8H2,1-6H3/b18-13+,25-19+ |
| SMIL | CCN1C(\C=C\C=C/2\N(CC)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | (2E)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethyl-3,3-dimethyl-2H-indol-2-yl)prop-2-enylidene]-3,3-dimethylindole |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.57 |
| Formel vægt | 386.2722 |