missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydro Astrophloxine, TRC

Artikelnummer. 30371484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371484 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4483802.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dihydro Astrophloxine
CAS 1132970-43-4
Molekylær formel C27H34N2
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-Ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-1H-indole
InChI formel InChI=1S/C27H34N2/c1-7-28-22-16-11-9-14-20(22)26(3,4)24(28)18-13-19-25-27(5,6)21-15-10-12-17-23(21)29(25)8-2/h9-19,24H,7-8H2,1-6H3/b18-13+,25-19+
SMIL CCN1C(\C=C\C=C/2\N(CC)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c4ccccc14
IUPAC navn (2E)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethyl-3,3-dimethyl-2H-indol-2-yl)prop-2-enylidene]-3,3-dimethylindole
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Formel vægt 386.2722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.