Få mere at vide
Dihydro a-Ergokryptin, TRC
Artikelnummer. 30388365
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388365 2.5 mg
30386617 0.5 mg
30370467 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4485602.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25447-66-9
Molekylær formel C32 H43 N5 O5
Molekylvægt (g/mol) 577.71
Synonym Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(2-methylpropyl)-, (5'α,10α)-, Ergocryptine, dihydro- (7CI,8CI), (5'α,10α)-9,10-Dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(2-methylpropyl)ergotaman-3',6',18-trione, 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, ergotaman-3',6',18-trione deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, ergotaman-3',6',18-trione deriv., 9,10-Dihydro-α-ergocryptine, 9,10-Dihydroergocryptine, 9,10-Dihydroergokryptine, Almirid, Dihydro-α-ergocriptine, Dihydro-α-ergocryptin, Dihydro-α-ergocryptine, Dihydroergocriptine, Dihydroergocryptine, α-Dihydroergokryptine
SMIL CC(C)C[C@@H]1N2C(=O)[C@](NC(=O)[C@@H]3C[C@H]4[C@@H](Cc5c[nH]c6cccc4c56)N(C)C3)(O[C@@]2(O)[C@@H]7CCCN7C1=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydro alpha-Ergocryptine
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H43N5O5/c1-17(2)12-25-29(39)36-11-7-10-26(36)32(41)37(25)30(40)31(42-32,18(3)4)34-28(38)20-13-22-21-8-6-9-23-27(21)19(15-33-23)14-24(22)35(5)16-20/h6,8-9,15,17-18,20,22,24-26,33,41H,7,10-14,16H2,1-5H3,(H,34,38)/t20-,22-,24-,25+,26+,31-,32+/m1/s1
Formel vægt 577.3264