Få mere at vide
(±)-Dihydro-4-[[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2(3H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Dihydro-4-[(3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl)methyl]-2(3H)-furanone |
| CAS | 92831-74-8 |
| Molekylær formel | C19H20O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Dihydro-4-[[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2(3H)-furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c1-21-18-10-15(9-16-11-19(20)23-13-16)7-8-17(18)22-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-8,10,16H,9,11-13H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(CC2COC(=O)C2)ccc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.1362 |