missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandion;, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione |
| CAS | 101278-21-1 |
| Molekylær formel | C16 H12 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Diphenysuccinic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| SMIL | O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3,4-diphenyloxolin-2,5-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.265 |
| Formel vægt | 252.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?