missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandion;, TRC

Artikelnummer. 30377304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377304 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494055250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione
CAS 101278-21-1
Molekylær formel C16 H12 O3
Mængde 250 mg
Synonym 2,3-Diphenysuccinic Anhydride
InChI formel InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMIL O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 3,4-diphenyloxolin-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 252.265
Formel vægt 252.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.