Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dihydralazinsulfat
Artikelnummer. 17211156 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17211156 100 mg
17221156 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211156 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466231000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7327-87-9
Molekylær formel C8H12N6O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydralazinsulfat
Mængde 100 mg
Formel vægt 288.28
InChI nøgle BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O.NNC1=C2C=CC=CC2=C(NN)N=N1
IUPAC navn 1,4-dihydrazinylphthalazine; sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 288.28