missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dihexylphthalate, TRC

Artikelnummer. 30179621
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179621 500 mg
30179170 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB185430500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68515-50-4
Molekylær formel C20H30O4
Molekylvægt (g/mol) 334.45
Synonym Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
IUPAC navn 2-O-hexan-3-yl 1-O-(3-methylpentyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCC(CC)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester
Analyt- eller komponentnavne Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H30O4/c1-5-10-16(7-3)24-20(22)18-12-9-8-11-17(18)19(21)23-14-13-15(4)6-2/h8-9,11-12,15-16H,5-7,10,13-14H2,1-4H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 334.21
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.