Få mere at vide
Dihexylammoniumacetat, 0,5 M opløsning i H2O, til ionparkromatografi, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihexylammonium acetate |
| CAS | 366793-17-1 |
| Molekylær formel | C12H27N . C2H4O2 |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CCCCCCNCCCCCC.CC(=O)O |
| IUPAC navn | eddikesyre; N-hexylhexan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.4 |
| Formel vægt | 245.2355 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5 M |