Få mere at vide
Dihexylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 143-16-8 |
| Smeltepunkt | 3°C |
| Tæthed | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 236°C/1013 mbar |
| Molekylær formel | CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3 |
| MDL nummer | MFCD00009521 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Dihexylamine, Dihexylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.35 |
| Grad | Research |