Få mere at vide
Dihexadecyldimethylammonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyldipalmitylammonium chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H72N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 529.5353 |
| Procent renhed | >95% |