Få mere at vide
Diheptyltindichlorid, TRC
Artikelnummer. 30138077
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138077 1 g
30011544 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4506881G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74340-12-8
Molekylær formel C14 H30 Cl2 Sn
Molekylvægt (g/mol) 388
Synonym Dichlorodiheptylstannane, Diheptyltin dichloride, Di-n-heptyltin dichloride
IUPAC navn dichlor(diheptyl)stannane
SMIL CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-heptyltin-dichloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C7H15.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-6-4-2;;;/h2*1,3-7H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vægt 388.0747