Få mere at vide
Digoxin, Mikromol™
Artikelnummer. 18063810
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18063810 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0212.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Digoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digoxin
CAS 20830-75-5
Analyt- eller komponentnavne Digoxin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C41 H64 O14
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Digoxin (8CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, Cardoxin, Chloroformic digitalin, Coragoxine, Cordioxil, Davoxin, Digacin, Digicor, Digitek, Digomal, Digon, Digosin, Digoxin Nativelle, Digoxine, Dilanacin, Dixina, Dokim, Dynamos, Eudigox, Fargoxin, Grexin, Homolle's digitalin, Lanacordin, Lanacrist, Lanicor, Lanikor, Lanocardin, Lanorale, Lanoxicaps, Lanoxin, Lanoxin PG, Lenoxicaps, Lenoxin, Longdigox, Mapluxin, NSC 95100, Natigoxin, NeoDioxanin, Novodigal-Amp., Purgoxin, Rougoxin, Stillacor, Toloxin, Vanoxin, Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3beta,5beta,12beta)-, Digitoxin, 12beta-hydroxy- (6CI), (3beta,5beta,12beta)-3-[(O-2,6-Dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12beta-Hydroxydigitoxin, Digitoxin, 12β-hydroxy- (6CI), (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxin, 4-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S)-3-[(2S,4S,5R,6R)-5-[(2S,4S,5R,6R)-5-[ (2S,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[ a]phenanthren-17-yl]-5H-furan-2-one
InChI formel InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
SMIL O[C@@]12[C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
IUPAC navn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 780.94
Mængde 250 mg
Formel vægt 780,4296 g/mol