missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Digoxin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Digoxin-d3 |
| CAS | 127299-95-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C41 2H3 H61 O14 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Card-20(22)-enolide-21,21,22-d3, 3-[(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3β,5β,12β)-, (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide-21,21,22-d3, Digoxin-d3, Digoxin-D3 (furanone D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1/i12D,18D2 |
| SMIL | [2H]C1=C([C@H]2CC[C@]3(O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4C[C@@H](O)[C@]23C)O[C@H]6C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C([2H])([2H])OC1=O |
| IUPAC navn | 3,5,5-trideuterio-4-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]furan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 783.96 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?