Få mere at vide
Digoxin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476400
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476400 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21902.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780,95 g/mol
Digoxin bruges i flere hjertesygdomme såsom atrieflimren og hjertesvigt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Digoxin bruges til adskillige hjertepatologier såsom atrieflimren og hjertesvigt
.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digoxin
CAS 20830-75-5
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Molekylær formel C41H64O14
MDL nummer MFCD00003674
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,3167
Synonym digoxin, 12 beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
InChI nøgle LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
SMIL C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]1[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]54O)C4=CC(=O)OC4)C3)O[C@@H]2C)O[C@@H]1C
IUPAC navn 4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7S,9aS,9bS,11R,11aS)-7-{[(2R,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R )-5-{[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-methyl oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-3a,11-dihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2,5-dihydrofuran-2-on
Molekylvægt (g/mol) 780.95
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Formel vægt 780.95
Procent renhed 96%