Få mere at vide
Digoxin, 96%
Beskrivelse
Digoxin bruges i flere hjertesygdomme såsom atrieflimren og hjertesvigt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Digoxin |
| Smeltepunkt | ∼250 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,3167 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 780.95 |
| Procent renhed | 96% |