Få mere at vide
Digoxin, 95%
Artikelnummer. 10862041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10862041 5 g Glasflaske 5g
10460501 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10862041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228120050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20830-75-5
Molekylær formel C41H64O14
Molekylvægt (g/mol) 780.94
MDL nummer MFCD00003674
InChI nøgle LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonym digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
IUPAC navn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dimethyl-4,5-hydroxyan-hydroxy-4-h-yl] ydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SMIL CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digoxin
Smeltepunkt 248,0 °C til 250,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (på tørret stof) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,3186
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndet alkohol, pyridin, blanding af kloroform og alkohol, næsten uopløselig i ether, acetone, ethylacetat, klorform
Formel vægt 780.94
Procent renhed 95%