Få mere at vide
Digoxin 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461165
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461165 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461165 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0212.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Digoxin 1,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digoxin
CAS 20830-75-5
Analyt- eller komponentnavne Digoxin
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C41 H64 O14
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Digoxin (8 CI), Cardigox, Cardiogoxin, Cardioxin, Cardixin, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one, 4-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S)-3-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5 H-furan-2-one
InChI formel InChI=1 S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48 H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
SMIL O[C@@]12 [C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7 C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8 C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
IUPAC navn 3-[(3 S,5 R,8 R,9 S,10 S,12 R,13 S,14 S,17 R)-3-[(2 R,4 S,5 S,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 S,6 R)-5-[(2 S,4 S,5 S,6 R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2 H-furan-5-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 780.94
Mængde 1 ml
Formel vægt 780,4296 g/mol