Få mere at vide
Digoxigenin, TRC
Artikelnummer. 30012217
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012217 250 mg
30005033 25 mg
30003748 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD446570250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1672-46-4
Molekylær formel C23 H34 O5
Molekylvægt (g/mol) 390.51
Synonym 3beta,12beta,14-Trihydroxy-5beta-card-20(22)-enolide, Digoxigenin, Digoxin Imp. C (EP), (3β,5β,12β)-3,12,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,12β,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 3β-Digoxigenin, Lanadigenin, δ20:22-3β,12β,14,21-Tetrahydroxynorcholenic acid lactone
IUPAC navn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
SMIL C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digoxigenin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
Formel vægt 390.2406
Procent renhed >95%