missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Digoxigenin, TRC

Artikelnummer. 30005033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005033 25 mg
30003748 50 mg
30012217 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44657025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1672-46-4
Molekylær formel C23 H34 O5
Molekylvægt (g/mol) 390.51
Synonym 3beta,12beta,14-Trihydroxy-5beta-card-20(22)-enolide, Digoxigenin, Digoxin Imp. C (EP), (3β,5β,12β)-3,12,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 12β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,12β,14-Trihydroxycard-20(22)-enolide, 3β-Digoxigenin, Lanadigenin, δ20:22-3β,12β,14,21-Tetrahydroxynorcholenic acid lactone
IUPAC navn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
SMIL C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Digoxigenin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
Formel vægt 390.2406
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.