missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Digoxigenin Bisdigitoxoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Digoxigenin Bisdigitoxoside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H54O11/c1-17-31(40)25(36)14-30(43-17)46-32-18(2)44-29(15-26(32)37)45-21-7-9-33(3)20(12-21)5-6-23-24(33)13-27(38)34(4)22(8-10-35(23,34)41)19-11-28(39)42-16-19/h11,17-18,20-27,29-32,36-38,40-41H,5-10,12-16H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26+,27-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+/m1/s1 |
| Formel vægt | 650.3666 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?