Få mere at vide
Diglyme-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diglyme-d6 |
| CAS | 1189942-73-1 |
| Molekylær formel | C6H8D6O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,1'-Oxybis[2-methoxyethane]-d6, Bis(2-methoxyethyl)-d6 Ether, 1,5-(Dimethoxy-d6)-3-oxapentane, 1-(2-Methoxyethoxy)-2-methoxyethane-d6, 2,5,8-Trioxanonane-d6, Diethylene Glycol Dimethyl-d6 Ether, Dimethyl-d6 Carbitol, Dimethyl-d6 Digol, Glyme 2-d6, Glyme 3-d6, Hisolve MDM-d6, NSC 59726-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OCCOCCOC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(methoxy-d3)-2-(2-(methoxy-d3)ethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.21 |
| Formel vægt | 140.13 |