Få mere at vide
Diglyme-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diglyme-d14 |
| CAS | 38086-00-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 2H14 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Bis(2-methoxyethyl)ether D14, Diglyme-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(trideuteriomethoxy)ethoxy]-2-(trideuteriomethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.26 |
| Vis mere |