Få mere at vide
Diglycolic anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diglycolic anhydride |
| CAS | 4480-83-5 |
| Molekylær formel | C4 H4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Oxaglutaric anhydride, Diglycolic acid anhydride, Oxydiacetic anhydride, p-Dioxane-2,6-dione, 1,4-Dioxane-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2 |
| SMIL | O=C1COCC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 1,4-dioxane-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.072 |
| Formel vægt | 116.011 |