Få mere at vide
Diglycolsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10060820 25 g Glasflaske 25g
10685912 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114670250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4480-83-5
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00006677
InChI nøgle PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,6-dion
SMIL C1C(=O)OC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycolic anhydride
Navn note 0.97
Smeltepunkt 90°C to 95°C
Farve Creme til hvid
Kogepunkt 240°C to 241°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.97
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 19, 153
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 116.07
Procent renhed 0.97
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diglycolic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.