Få mere at vide
Diglycolsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425967
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11425967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24498.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.072 g/mol
Diglycolsyreanhydrid anvendes til fremstilling af N,N-diethyldiglycollamsaeure ved at reagere med diethylamin. Det er et nyttigt biokemikalie til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diglycolsyreanhydrid anvendes til fremstilling af N,N-diethyldiglycollamsaeure ved at reagere med diethylamin. Det er et nyttigt biokemikalie til forskning i proteomik.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4480-83-5
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.072
MDL nummer MFCD00006677
InChI nøgle PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,6-dion
SMIL C1C(=O)OC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycolic anhydride
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Kogepunkt 240°C to 241°C
Mængde 50 g
Beilstein 112527
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 116.07
Procent renhed 0.97