Få mere at vide
Diglycolsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415967
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415967 10 g 10g
11425967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24498.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.072 g/mol
Diglycolsyreanhydrid anvendes til fremstilling af N,N-diethyldiglycollamsaeure ved at reagere med diethylamin. Det er et nyttigt biokemikalie til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diglycolsyreanhydrid anvendes til fremstilling af N,N-diethyldiglycollamsaeure ved at reagere med diethylamin. Det er et nyttigt biokemikalie til forskning i proteomik.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4480-83-5
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.072
MDL nummer MFCD00006677
InChI nøgle PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,6-dion
SMIL C1C(=O)OC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycolic anhydride
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Kogepunkt 240°C to 241°C
Mængde 10 g
Beilstein 112527
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 116.07
Procent renhed 0.97
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diglycolic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane-2,6-dione