Få mere at vide
Diglykolsyre, TRC
Artikelnummer. 30374585
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30374585 5 g
1 options
Artikelnummer. 30374585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4463305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycolic Acid
CAS 110-99-6
Molekylær formel C4H6O5
Mængde 5 g
Synonym 2,2'-Oxybis-Acetic Acid, Oxydi-acetic Acid, Diglycolic Acid, 2,2'-Oxydiacetic Acid, 3-Oxapentane-1,5-dioic Acid, 3-Oxapentanedioic Acid, Bis(carboxymethyl) Ether, NSC 8651, Oxodiacetic Acid, Oxybisacetic Acid, Oxydiacetic Acid, Oxydiethanolic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL OC(=O)COCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Formel vægt 134.0215