Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diglycolic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 141,0 °C til 145,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Mængde | 500 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | O(CH2CO2H)2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diglycolic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.