Få mere at vide
Diglycolsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027195
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11480198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23758.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
Diglycolsyre blev anvendt til fremstilling af nålelignende aragonitpartikler fra vandige calciumnitratopløsninger. Det bruges også til syntese af N-sammenkoblede imipraminer, som viser apoptotisk aktivitet mod maligne celler samt tegn på bekæmpelse af Burkitts lymfom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diglycolsyre blev brugt til fremstilling af nålelignende aragonitpartikler fra vandige calciumnitratopløsninger. Det bruges også til syntese af N-sammenkoblede imipraminer, som viser apoptotisk aktivitet mod maligne celler samt tegn på bekæmpelse af Burkitts lymfom.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-99-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.09
MDL nummer MFCD00004309
InChI nøgle QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
PubChem CID 8088
IUPAC navn 2-(carboxymethoxy)eddikesyre
SMIL OC(=O)COCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycolic acid
Smeltepunkt 140°C to 145°C
Beilstein 1072117
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol.
Formel vægt 134.09
Procent renhed 98%
Mængde 25 g