Få mere at vide
Diglykolsyre, 98%
Artikelnummer. 11490198
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490198 100 g 100g
11480198 25 g 25g
11400208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23758.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134,09 g/mol
Diglycolsyre blev anvendt til fremstilling af nålelignende aragonitpartikler fra vandige calciumnitratopløsninger. Det bruges også til syntese af N-sammenkoblede imipraminer, som viser apoptotisk aktivitet mod maligne celler samt tegn på bekæmpelse af Burkitts lymfom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diglycolsyre blev brugt til fremstilling af nålelignende aragonitpartikler fra vandige calciumnitratopløsninger. Det bruges også til syntese af N-sammenkoblede imipraminer, som viser apoptotisk aktivitet mod maligne celler samt tegn på bekæmpelse af Burkitts lymfom.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-99-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.09
MDL nummer MFCD00004309
InChI nøgle QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
PubChem CID 8088
IUPAC navn 2-(carboxymethoxy)eddikesyre
SMIL OC(=O)COCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycolic acid
Smeltepunkt 140 °C til 145 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1072117
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol.
Formel vægt 134.09
Procent renhed 98%