Få mere at vide
Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diglycolic Acid-D4 |
| CAS | 1032504-39-4 |
| Molekylær formel | C4 H2 D4 O5 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis- (ACI), 2,2'-Oxybis[acetic-2,2-d2 acid] (ACI), Diglycolic-2,2,2',2'-d4 Acid, Diglycolic Acid-d4, Diglycolic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(OC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[carboxy(dideuterio)methoxy]-2,2-dideuterio-acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.1121 |
| Formel vægt | 138.0466 g/mol |
| Vis mere |