Få mere at vide
Diglycidyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30382846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382846 5 g
30377498 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30382846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4438205G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2238-07-5
Molekylær formel C6 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Synonym Oxirane, 2,2'-[oxybis(methylene)]bis-, Ether, bis(2,3-epoxypropyl) (6CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(methylene)]bis[oxirane], 1,2,6,7-Diepoxy-4-oxaheptane, Bis(2,3-epoxypropyl) ether, Di-2,3-epoxypropyl ether, Diglycidyl ether, NSC 54739
IUPAC navn 2-(oxiran-2-ylmethoxymethyl)oxirane
SMIL C(OCC1CO1)C2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diglycidyl Ether
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1(5-3-8-5)7-2-6-4-9-6/h5-6H,1-4H2
Formel vægt 130.063