Learn More
Diglycidylether, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10781334 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10781334 1 g Glasflaske 1g
10412103 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10781334 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 383130010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2238-07-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2238-07-5
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00080479
InChI nøgle GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-{[(oxiran-2-yl)methoxy]methyl}oxiran
SMIL C(OCC1CO1)C1CO1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diglycidyl ether
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 260°C
Flammepunkt 64°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4460 to 1.448
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.12
Formel vægt 130.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diglycidyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.