Få mere at vide
MedChemExpress Digitoxin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 764.94 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 71-63-6 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 92.0% |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (130.73 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Na+/K+ ATPase |
| Mængde | 5 mg |