Få mere at vide
Digitoxigenin Mono-Beta-D-digitoxoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Digitoxigenin Mono-Beta-D-digitoxoside |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O7/c1-16-26(32)23(30)14-25(35-16)36-19-6-9-27(2)18(13-19)4-5-22-21(27)7-10-28(3)20(8-11-29(22,28)33)17-12-24(31)34-15-17/h12,16,18-23,25-26,30,32-33H,4-11,13-15H2,1-3H3/t16-,18-,19+,20-,21+,22-,23+,25+,26-,27+,28-,29+/m1/s1 |