Få mere at vide
Digitoxigenin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052290
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052290 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052290 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0336.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Digitoxigenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digitoxigenin
CAS 143-62-4
Analyt- eller komponentnavne Digitoxigenin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H34 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Digitoxigenin, (+)-Digitoxigenin, NSC 407806, Card-20(22)-enolide, 3,14-dihydroxy-, (3beta,5beta)-, 5beta-Card-20(22)-enolide, 3beta,14-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), Delta20:22-3,14,21-Trihydroxynorcholenic acid lactone
InChI formel InChI=1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
IUPAC navn 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 374.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.2457 g/mol