Få mere at vide
Digitoxigenin, Mikromol™
Beskrivelse
Digitoxigenin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Digitoxigenin |
| CAS | 143-62-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Digitoxigenin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H34 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Digitoxigenin, (+)-Digitoxigenin, NSC 407806, Card-20(22)-enolide, 3,14-dihydroxy-, (3beta,5beta)-, 5beta-Card-20(22)-enolide, 3beta,14-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), Delta20:22-3,14,21-Trihydroxynorcholenic acid lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5 |
| IUPAC navn | 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one |
| Vis mere |