Få mere at vide
Digitonin
Artikelnummer. 10361531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361531 500 mg Glasflaske 500mg
10668234 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10361531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.48 DKK
    2169.65 DKK / 500mg
    Spare 240.83 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 11024-24-1 | C56H92O29 | 1229,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11024-24-1
Molekylær formel C56H92O29
Molekylvægt (g/mol) 1229.32
MDL nummer MFCD00077729
InChI nøgle UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxy(methyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[1 0.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Digitonin
Navn note Approx. 50% (TLC)
Smeltepunkt 240.0°C
Antændelsesrest 0.3% max
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Merck Index 15,318
Specifik rotationstilstand −54.00 (20.00°C c=3,in methanol)
Specifik rotation − 54.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in chloroform and ether,1gr dissolves in 57mL abs. alcohol,in 220mL 95%,alcohol
Formel vægt 1229.33
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Digitonin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.