Få mere at vide
Digitonin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17861381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17861381 50 mg -
11471531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17861381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215948050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 DKK
    477.99 DKK / 50mg
    Spare 24.01 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Permeabiliserer plasmamembraner af eukaryote celler. Digitonin, MP Biomedicals er et mildt ikke-ionisk detergent, der danner komplekser med membrankolesterol og andet ukonjugeretβ -hydroxysteroler. Det bruges til at solubilisere receptorer og permeabilisere cellulære
Digitonin har følgende anvendelser:
  • Bestemmelse af kolesterol
  • Anvendelse af digitonin-permeabiliserede adipocytter til cAMP-undersøgelser
  • Solubilisering af membranproteiner
  • Den vandopløselige form kan bruges til isolering af mitotiske kromosomer
Kemiske identifikatorer
CAS 11024-24-1
Molekylær formel C56H92O29
Molekylvægt (g/mol) 1229.32
MDL nummer MFCD00077729
InChI nøgle UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxy(methyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[1 0.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Tekniske data
Fysisk form Hvidt Pulver
Smeltepunkt 230 °C til 240 °C (dekomponering)(litteratur)
Mængde 50 mg
Specifik rotation [α]20/D −54° (c=2,8, methanol) (litt.)
Opløselighedsinformation Opløselig i kogende vand (1g/10 ml). Varm op i 15 minutter ved 98 °C. Køl og placer ved 4 °C i 3 timer og filtrer eventuelle udfældninger fra. Opløselig i absolut alkohol (1g/57 ml) og 95% alkohol (1g).
Formel vægt 1229.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Digitonin, Water Soluble
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Digitonin