Få mere at vide
Digitonin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461531 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461531 500 mg 500mg
11451531 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461531 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215948090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    1998.16 DKK / 500mg
    Spare 101.84 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes til at solubilisere receptorer og permeabilisere cellulære og nukleare membraner. Digitonin, MP Biomedicals er et mildt ikke-ionisk detergent, der permeabiliserer plasmamembraner af eukaryote celler ved at danne kompleks med membrankolesterol og andet ukonjugeret& være
Digitonin har følgende anvendelser:
  • Bestemmelse af kolesterol
  • Anvendelse af digitonin-permeabiliserede adipocytter til cAMP-undersøgelser
  • Solubilisering af membranproteiner
  • Den vandopløselige form kan bruges til isolering af mitotiske kromosomer
Kemiske identifikatorer
CAS 11024-24-1
Molekylær formel C56H92O29
Molekylvægt (g/mol) 1229.32
MDL nummer MFCD00077729
InChI nøgle UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxy(methyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[1 0.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Tekniske data
Fysisk form Hvidt Pulver
Smeltepunkt 230 °C til 240 °C (dekomponering)(litteratur)
Mængde 500 mg
Specifik rotation [α]20/D −54°, ca. = 2,8 tommer methanol (Lit.)
Opløselighedsinformation Opløselig i kogende vand (1g/10 ml). Varm op i 15 minutter ved 98 °C. Køl og placer ved 4 °C i 3 timer og filtrer eventuelle udfældninger fra. Opløselig i absolut alkohol (1g/57 ml) og 95% alkohol (1g).
Formel vægt 1229.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • digitonin, water soluble
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: digitonin