Få mere at vide
Digitonin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451531 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451531 200 mg -
11461531 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451531 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215948082
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes til at solubilisere receptorer og permeabilisere cellulære og nukleare membraner. Digitonin, MP Biomedicals er et mildt ikke-ionisk detergent, der permeabiliserer plasmamembraner af eukaryote celler ved at danne kompleks med membrankolesterol og andet ukonjugeret& være
Digitonin har følgende anvendelser:
  • Bestemmelse af kolesterol
  • Anvendelse af digitonin-permeabiliserede adipocytter til cAMP-undersøgelser
  • Solubilisering af membranproteiner
  • Den vandopløselige form kan bruges til isolering af mitotiske kromosomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11024-24-1
Molekylær formel C56H92O29
Molekylvægt (g/mol) 1229.32
MDL nummer MFCD00077729
InChI nøgle UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxy(methyl)-6-[ 1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[1 0.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-t ihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Tekniske data
Fysisk form Hvidt Pulver
Smeltepunkt 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Mængde 200 mg
Specifik rotation [α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol (Lit.)
Opløselighedsinformation Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Formel vægt 1229.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)