Få mere at vide
IKA™ Digital 3D Rocker
Shop alle IKA produkter
Hastighedsområde:
5 til 80 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Ideel til dyrkning af cellekulturer, DANN-ekstraktion, distribution af celler og farvning og affarvning af celler
- Selv med belastnings- og spændingsudsving forbliver rystehastigheden konstant
- En justerbar vinkel sikrer optimal tilpasning til de særlige eksperimentelle forhold
- Timer: nedtælling, justerbar fra 1 sekund til 99 timer 59 min
- Tæller: Visning af rystetid
- Visning af fejlkode
- Forskellige vedhæftede filer muliggør brug til en række forskellige applikationer
- Kan bruges ved 4° til °50 C i inkubatorer
- Nem betjening med berøringstastatur
- Velegnet til kontinuerlig drift
- Rystediameter på 0° til 15° (vinkel)
- Hastighedsområde fra 5 til 80 o/min
Specifications
Specifications
| Vippevinkel | 0 til 15° |
| Bæreevne (metrisk) | 2 kg |
| Hastighedsområde | 5 til 80 rpm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 50 °C |
| Watt | 24 W |
| Strømstyrke | 1.000 mA |
| Certificeringer/compliance | DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 330 mm |
| Show More |