Få mere at vide
Grant Instruments™ JB Nova Digital Water Bath with Lid
Artikelnummer. 15177015
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Dimensioner (L x B x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Varmekapacitet:
1400 W (230 V) 1050 W (120 V)
350 W (120 V)
800 W (230V og 120V)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Varmekapacitet Pakningsstørrelse
15177015 5 l 215 x 335 x 200 mm 350 W (120 V) Hver
15187015 18 l 570 x 335 x 275 mm 1400 W (230 V) 1050 W (120 V) Hver
15197015 12 l 365 x 360 x 225 mm 800 W (230V og 120V) Hver
15117025 26 l 590 x 335 x 275 mm 1400 W (230 V) 1050 W (120 V) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15177015 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. JBN5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6950.00 DKK
    5620.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 1329.19 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver stabil temperaturkontrol, enkel grænseflade og hurtig opvarmning. Grant Instruments™ JB Nova Digital Water Bath with Lid fås i et udvalg af fire modeller med bundbakke og låg inkluderet som standard.
  • Temperaturområde omgivende drift +5°C til 95°C
  • Stabilitet: ±0,5°C
  • Unik Set and ForgetTM-teknologi - hurtig opvarmning, pålidelig temperaturkontrol
  • Enkel, intuitiv betjening - hurtigt og nemt at indstille temperaturen
  • Praktisk frontpanellås - deaktiverer betjening fra frontpanelet, hvilket forhindrer utilsigtede ændringer
  • Velegnet til brug med varmeoverførselsperler
  • Aftapningshane på 12 l, 18 l og 26 l badekar
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde Omgivende forhold +5° til 95 °C
Varmekapacitet 350 W (120 V)
Temperaturopløsning 0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 ved 70 °C
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Spænding 230 V