Description
- Ægte pulserende handling giver flere kollisioner og tilfældige bevægelser.
- Til applikationer, der kræver mere aggressiv handling end standard vortexing.
- Variabel KØR/STOP tid giver hurtig pulsering eller intervalblanding.
- Fuldt programmerbar PÅ og HVILE funktion reducerer varmeopbygningen i beholderen, samtidig med at materialer holdes i suspension.
- Ideel til varmefølsomme prøver.
- Digital kontrol og visning af hastighed, tid og KØR/STOP tid, for reproducerbarhed og nøjagtighed, med ægte hastighedsvisning.
- Brug med alle Vortex-Genie tilbehør.
- Kan også bruges som standard sammenhængende Vortex mixer.
- Ideel til applikationer som re-suspensioner af frysetørrede materialer, skabelse af løsninger, enzymatiske reaktioner og meget mere.
Specifications
Specifications
| Hastighedsområde | 500 til 2850 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
| Spænding | 230 V |
| Stiktype | EU-stik |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (metrisk) | 165 mm |
| Højde (metrisk) | 165 mm |
| Bredde (metrisk) | 122 mm |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |
| Model- | SI-P256 |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?