Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital Vortexer, Grå/Blå, 100-240 VAC, 50/60 Hz
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Digital kontrol: giver mere nøjagtige resultater
- Digitale kontroller forbedrer brugerkontrollen til præcis blanding
- Oplyst digitalt display sikrer nøjagtighed, reproducerbarhed og ensartede resultater
- Variabel hastighedskontrol giver fleksibilitet og præcis kontrol af blandingsintensitet
Ergonomisk: forhindrer brugertræthed
- Minimal aktiveringskraft, der understøtter både touch-start og kontinuerlig drift for nemheds skyld
- Højhastigheds vortex-kapacitet - op til 3.600 RPM
- Flerpositionshoved tillader vortexing i vinkler over 90 grader for øget alsidighed
Holdbart design: garanterer kvalitet, der sparer penge
- Konstrueret af ABS og silikone, modstår enheden almindelige kemikalier og letter rengøringen
- Stabil platform og elastomerfødder sikrer, at enheden forbliver stabil under drift
- Opfylder sikkerheds- og overholdelsescertificeringer og tilbyder samtidig lavere energiforbrug
- 5-års garanti
Betjeningsdetaljer:
- Driftstilstande: Intermitterende (Touch) og Kontinuerlig
- Hastighedsområde: 600 til 3.600 RPM , 200 RPM stigninger
- Intermitterende hastighedsområde: 600 til 3.600 RPM
- Kontinuerlig hastighedsområde: 600 til 2.600 RPM
- Køretidsområde: 0 til 50 timer
- Timerområde: Nedtæller i minutter og sekunder (kontinuerlig driftstid er op til 50 timer, intermitterende driftstid er op til 1 minut), opadgående driftstid er op til 50 timer
- Orbit: 5,8 mm (0,228 tommer)
- Enhedsvægt: 5,4 lbs (2,4 kg)
- Elektrisk indgang: 100-240 VAC, 2,5A, 50/60 Hz ∣ Udgang: 12 VDC, 3,0A, 36,0W
- Maksimal belastning (kontinuerlig): 250 gram (0,55 lbs)
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 5,8 mm |
| Hastighedsområde | 600 til 3600 rpm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Produkttype | Vortexer |
| Farve | Blå/Grå |
| Model- | Fisherbrand Digital Vortexer |
| Inkluderer | Three Head Accessories |