Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital Vortex Mixer
Shop alle Fisherbrand produkter
Spænding:
230 V
Strømstyrke:
0,13 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik.
Mikroprocessorstyring opretholder sætpunktet for stærk, ensartet blandingshandling. Timeren vil vise forløbet tid eller, når den er programmeret til brugerdefineret tidsgrænse, vil enheden slukke, når tiden når nul. To driftsformer: “Sammenhængende” tilstand ved brug af tilbehør eller“ Røre” tilstand, som aktiverer blanding, når kophovedet trykkes ned.
- LED-display for hastighed og tid
- Kontinuerlig eller berøringstilstand
- Mikroprocessor-kontrol
- 5 års garanti
garanti
5 år
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4.9 mm |
| Hastighedsområde | 500 til 3000 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 0,13 A, 135 W |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 135 W |
| Strømstyrke | 0,13 A |
| Produkttype | Digital Vortex Mixer |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Højde (metrisk) | 12.7 cm |
| Længde (engelsk) | 8 tommer. |
| Vis mere |