Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital Vortex Mixer
Artikelnummer. 15796959 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Strømstyrke:
0,13 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Strømstyrke Pakningsstørrelse
15796959 230 V 0,13 A Hver
1 options
Artikelnummer. 15796959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 DKK
    2044.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 905.60 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indeholder
Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik.
Ideel til applikationer, der kræver gentagelige resultater.
Mikroprocessorstyring opretholder sætpunktet for stærk, ensartet blandingshandling. Timeren vil vise forløbet tid eller, når den er programmeret til brugerdefineret tidsgrænse, vil enheden slukke, når tiden når nul. To driftsformer: “Sammenhængende” tilstand ved brug af tilbehør eller“ Røre” tilstand, som aktiverer blanding, når kophovedet trykkes ned.
  • LED-display for hastighed og tid
  • Kontinuerlig eller berøringstilstand
  • Mikroprocessor-kontrol
  • 5 års garanti
garanti
5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4.9 mm
Hastighedsområde 500 til 3000 rpm
Elektriske krav 230 V, 0,13 A, 135 W
Spænding 230 V
Watt 135 W
Strømstyrke 0,13 A
Produkttype Digital Vortex Mixer
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 8 tommer.
Længde (metrisk) 20.2 cm
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.1 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 10 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.3 kg
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderer Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik.
Garanti og servicetilbud 5 års begrænset garanti på dele og arbejdskraft.