Indeholder
Standardpakken inkluderer gummiplatform 88882120
Designet til nøjagtig hastighedskontrol til kontinuerlig blanding eller pulsering af prøver
- Digital visning af hastighed og tid
- Kontinuerlig og berøringstilstand
- Hastighedsområde: 0 til 3000 rpm
- Præcis hastighedskontrol:± 5 % rpm
- Hurtig opsætning til Max rpm:
- 3 sekunder 1500 rpm (Touch)
- 6 sekunder 3000 rpm (kontinuerlig)
- Tid indstillet: op til 99 minutter
- 2 timertilstande:
- Nedtælling for gentagne tests
- Timer: Kontinuerlig, Tid indstillet til 0
- Diverse tilbehør til forskellige fartøjer
Serviceplan
Retningslinjer for standard Thermo-garanti, reparationsservice og gratis reservedele inden for garantien
Certificeringer
cCSAus, CE, RoHS
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 0.5 kg |
| Hastighedsområde | 200 til 3000 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V |
| Spænding | 230 V |
| Produkttype | Digital Vortex Mixer |
| Certificeringer/compliance | cCSAus, CE, Analysecertifikat (COA), Analysecertifikat (COA) |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Gummi, Plastplatform |
| Vis mere |